Print…
Agitadores suspensos eletrónicos, série Hei-TORQUE
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
501-62010-04 501-62020-00 501-62020-03 501-62020-04 501-64010-00 501-64010-03 501-64010-04 501-64020-00 501-64020-03 501-64020-04 501-61010-00 501-61010-03 501-61010-04 501-61020-00 501-61020-03 501-61020-04 501-62010-00 501-62010-03 501-62020-00-2
441-0395EA 1340 EUR
441-0395 441-0396 441-0397 441-0398 441-0399 441-0400 441-0401 441-0402 441-0403 441-0404 441-0387 441-0388 441-0389 441-0390 441-0391 441-0392 441-0393 441-0394 HEID501-62020-00-2
Agitadores suspensos eletrónicos, série Hei-TORQUE
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Agitadores eletrónicos potentes apresentam uma função de arranque suave que evita derrames. A velocidade aumenta lentamente até atingir a velocidade programada. Ambos os modelos estão equipados com funções de início e paragem seguras através de um ecrã táctil intuitivo para evitar um ínicio acidental. Um sensor de proteção contra sobreaquecimento pára o dispositivo em situações perigosas, o que é ideal para operações contínuas sem vigilância. Todas as unidades foram concebidas para operações contínuas durante 24 horas, nomeadamente em aplicações com meios de alta viscosidade em investigação de polímeros. Níveis de torção altos fornecem melhores resultados de mistura em menos tempo, e os motores sem manutenção reduzem a necessidade de reparações e os tempos de inatividade. Os agitadores Hei-TORQUE Value 400 e Hei-TORQUE Precision 400 estão equipados com dois controladores de velocidades.
  • Excelentes resultados de mistura em meios de alta viscosidade
  • Motor de última geração para potência máxima com um nível de ruído inferior a 50 db
  • Todos os agitadores mantêm a velocidade exata mesmo quando se muda de amostra
  • A estrutura através do eixo permite o ajuste da posição da turbina, para facilitar o ajuste da altura
  • Um único aperto permite ao utilizador reajustar a altura do agitador num suporte telescópico opcional
  • Os modelos Hei-TORQUE Precision têm um display de 3,2" sensível ao toque para facilidade de uso
Os agitadores Hei-TORQUE Value são ideais para tarefas de agitação standard. Foram concebidos para misturar e dispersar meios que não requerem resultados reprodutíveis em aplicações de alta viscosidade. Possuem um ecrã digital de 2,4".
Os agitadores Hei-TORQUE Precision permitem guardar perfis pré-programados na memória, são ideais para tarefas exigentes em que há necessidade de reprodutibilidade e documentação. Outras características adicionais (display de velocidade e gráfico da torção, configurações de temporizador/cronómetro/tempo real) e modos de operação permitem o ajuste a aplicações individuais, a interface USB guarda toda a informação em formato digital.
Certificações: Proteção IP de acordo com a norma DIN EN 60529: IP 54
Fornecimento: fornecido com um braço de extensão. Estão disponíveis uma ampla gama de acessórios que podem ser encomendados em separado.