Print…
Tubos de digestão, Quickfit®
Fornecedor: SciLabware
TJ15/16/1 TJ250/42/6 TJ100/26/3 TJ75/26/3
212-7486EA 89.4 EUR
212-7486 212-7485 BIBBTJ100/26/3 BIBBTJ75/26/3
Tubos de digestão, Quickfit®
Tubos Tubos para digestão
PYREX®, borosilicate glass.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
Designed for use with block heaters. Ground socket to accept air condensers.