Dimetilsulfóxido ≥99.99% (por base anidra), PESTINORM® para cromatografia gasosa de headspace
Fornecedor: VWR Chemicals
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
85396.290EA
196
EUR
85396.290
85396.320
Dimetilsulfóxido ≥99.99% (por base anidra), PESTINORM® para cromatografia gasosa de headspace
Dimetilsulfóxido
Fórmula:
(CH₃)₂SO Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 18,5 °C Densidade: 1,101 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 87 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002089 Número CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 ALCANCE: 01-2119431362-50 Merck Index: 13,03285 |
|
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003% w/w |
Water (KF) | max. 0.05% w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1 µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10 µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50 µg/g |
Transmittance (350 nm) | Min. 95.0 % |
Transmittance (400 nm) | Min. 98.0 % |
Headspace test for O.V.I's | Passes test |