Print…
Suportes para separação de esferas magnéticas, SCIENCEWARE®
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F199000000 F199000001 F199000002 F199000003 F199000004
734-2889EA 817 EUR
734-2889 734-2890 734-2891 734-2892 734-2893
Suportes para separação de esferas magnéticas, SCIENCEWARE®
Suportes/Racks Suportes para separação magnética
Acrílico, transparente.
  • O sistema de encaixe protetor independente torna a introdução ou remoção de líquido mais fácil e com menos perdas acidentais
  • Ímanes fortes fixam rapidamente as esferas
  • O êmbolo com mola nos encaixes dos tubos permite a absorção das esferas a várias alturas ao longo da parede do tubo
  • Basta girar o tubo para uma mistura eficiente
Os suportes de separação magnética têm esferas magnéticas de absorção, de modo que as soluções de limpeza e ligandos de afinidade tais como anticorpos, estreptavidina ou reagentes com propriedades para coplar ácidos nucleicos possam ser adicionados ou decantados em ensaios. O modelo de placas de PCR de 96 poços tem 24 ímans que fixam a placa enquanto atraem as esferas para as paredes do tubo, enquanto que o modelo da microplaca de fundo plano tem ímans que cobrem a sua área total para aceitar todas as microplacas standard com qualquer número de poços (6, 12, 24, 48,96).