Print…
VWR®, Frascos rotativos
Fornecedor: VWR Collection
734-2749EA 341 EUR
734-2749 734-2750 734-2752 734-3248 734-3249 734-3250 734-3251 734-3368 734-3369
VWR®, Frascos rotativos
Frascos Frascos Roller
Os frascos rotativos são ótimos para crescimento e multiplicação de células em grande escala e são adequados para investigação e produção, incluindo cultura de células de mamíferos, propagação de vírus e produção de produtos biológicos.
  • As tampas apresentam saliências grandes para fácil aderência
  • Podem ser usados dois estilos de tampas diferentes em sistemas abertos e fechados
  • Todos os frascos são graduados
  • Não pirogénico
  • Gama de temperaturas: –20 a +50 ºC
  • Cada embalagem apresenta o número do lote no rótulo
Os frascos adequam-se à automação e cabem em todos os equipamentos para frascos rotativos. Estão disponíveis frascos com uma grande área superfícial (490, 850 e 1900 cm²) para crescimento de células e para culturas de adesão e um volume de 1 ou 2 litros para culturas em suspensão. A superfície dos frascos são tratadas para fixação ótima da célula, têm uma superfície lisa e sem estrias para maximizar a área de crescimento. Os frascos com superfície estriada fornecem uma área de superfície maior para o crescimento celular.
Certificações: ISO 9001, ISO 13485.
Atenção: Nota: os frascos não são autoclaváveis. *O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.