Print…
Luvas de nitrilo, Microflex® 93-852
Fornecedor: Ansell
93-852/7.5-8 93-852/8.5-9 93-852/9.5-10 93-852/5.5-6 93-852/6.5-7
112-4332EA 35.1 EUR
112-4332 112-4333 112-4334 112-4330 112-4331
Luvas de nitrilo, Microflex® 93-852
Luvas
A cor distinta do Microflex® 93-852 oculta manchas e proporciona um fundo contrastante para identificar materiais mais claros. Fornece uma maior resistência à tração e flexibilidade permitindo que as mãos se movam de forma livre e confortável, enquanto o modelo com textura integral e fórmula sem espuma permite uma aderência firme e consistente.
  • Não estéreis, sem pó, acabamento texturizado
  • Não contém látex de borracha natural e sem pó para ajudar a proteger os utilizadores de alergias cutâneas, irritação da pele e secura
  • O design textura integral e a fórmula sem espuma permitem aos utilizadores uma aderência firme e condições humidas ao manusear objetos
  • Clorada para facilitar a colocação
  • Anti-estáticas em conformidade com a norma EN 1149
Ideal para uso em testes analíticos, processamento de alimentos, biotecnologias, aplicações de limpeza e produção farmacêutica.
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Aprovadas para contato com alimentos