Print…
Congeladores, CryoCube®
Fornecedor: NEW BRUNSWICK
F660300001 F571300031 F571340031
471-1132EA 0 EUR
471-1132 NEWBF571300031 NEWBF571340031
Congeladores, CryoCube®
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
Os modelos CryoCube® F570h e FC660h (modelos de alta eficiência energética) melhoram a eficiência energética até 25%, em comparação com os modelos F570 e FC660. Combinam toda a tecnologia avançada do F570 e do FC660 com cobertura de isolamento a vácuo adicional.
  • Uniformidade de temperatura com nova porta de ventilação automática
  • Consumo reduzido de energia com ventilador, compressor e condensador de alta eficiência
  • Abertura fácil com pega ergonómica que requer menos força
  • Fácil acesso a amostras com novos fechos magnéticos nas portas internas
Capacidade de armazenamento dos modelos F570 e F570h:
Racks por prateleira: 5
Racks por congelador: 25
Capacidade para amostras: 20 000 a 40 000 (dependendo do tamanho)
Capacidade de armazenamento dos modelos FC660 e FC660h:
Racks por congelador: 40
Capacidade para amostras: 24 000 a 52 000 (dependendo do tamanho)
Construção: 507 L, porta com ventilação automática de alta qualidade.
Alcance da temperatura: −86ºC à temperatura ambiente