Print…
Tubos de ensaio, junta esmerilada standard, sem tampa
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05700034 05700007 05700010 05700030 05700014 05700026 05700038 05700042
LENZ05700034EA 8.3 EUR
LENZ05700034 LENZ05700007 LENZ05700010 LENZ05700030 LENZ05700014 LENZ05700026 LENZ05700038 LENZ05700042
Tubos de ensaio, junta esmerilada standard, sem tampa
Tubos Tubos para ensaio
Vidro borossilicato DURAN®.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com junta esmerilada standard, sem tampa