Print…
Semi-máscaras, série 6500
Fornecedor: 3M
6503QL-E 6502QL-E 6501QLD
111-1666EA 36.7 EUR
111-1666 111-1664 111-1661
Semi-máscaras, série 6500
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Semi máscaras respiratórias
Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maintenance with minimal parts and crevices.
  • Membrana de impermeabilização facial suave em silicone para maior conforto e estabilidade, com vedação macia mas firme que mantém a sua forma em ambientes quentes
  • Harnês de cabeça disponível em três tamanhos ajustáveis e tiras resistentes que permitem um ajuste confortável
  • Sistema de baioneta flexível (3M Bayonet Connection™) para conexão a uma ampla gama de filtros da 3M™ de gases, vapores e partículas
  • 3M Cool Flow Exhalation Valve™ garante maior conforto reduzindo calor e humidade e menos resistência à expiração
  • Tampa de vávula dirige o ar expirado e a humidade para baixo e está equipada com um dispositivo simples de verificação da junta de pressão positiva
  • Quick Latch (QL) - Drop Down Mechanis (apenas na versão QL): fácil de colocar e remover, capacetes de segurança ou protetores faciais podem ser mantidos
Certificações: EN 140:1998