Print…
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 2 marcas, classe AS
Fornecedor: Brand
2.29722 2.29721 2.29725 2.29738 2.29732 2.29733 2.29734 2.29735 2.29727 2.29723
BRND2.29722EA 136 EUR
BRND2.29722 BRND2.29721 BRND2.29725 BRND2.29738 BRND2.29732 BRAA229733 BRND2.29734 BRND2.29735 BRND2.29727 BRND2.29723
Pipetas volumétricas, BLAUBRAND®, 2 marcas, classe AS
Pipetas Pipetas Volumétricas
AR-Glas®.
  • Calibradas para escoamento (TD, Ex)
  • Marca anelar e inscrições em esmalte azul
  • Fornecido com certificado de lote
Certificações: DIN EN ISO 648; Marcação DE-M