Print…
VWR®, Frascos para amostras de água, estéreis
Fornecedor: VWR Collection
331-0286EA 696 EUR
331-0286 VWRI331-0287.1 VWRI331-0288.1 VWRI331-0283.1 VWRI331-0278.1 VWRI331-0279.1 VWRI331-0280.1 VWRI331-0281.1 VWRI331-0282.1 VWRI331-0286.1 VWRI331-0287_U VWRI331-0288_U
VWR®, Frascos para amostras de água, estéreis
Frascos Frascos para amostras de água
PET, virgem, grau alimentício com tampas de PP.
  • Irradiated - sterile
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident closure to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Frascos leves e duráveis. Tampas protetoras de contaminação. Frascos doseados e não doseados disponíveis. Rectangulares para melhor armazenamento em espaço limitado.
Tampa azul: para água natural não clorada sem tiossulfato de sódio.
Tampa vermelho: para água clorada, doseados com 20 mg/L de tiossulfato de sódio.
Tampa branca: para água clorada, doseados com 120 mg/L de tiossulfato de sódio.