Print…
Sapatos de segurança ESD, de enfiar, Uni6, 31740
Fornecedor: Abeba
31740/43 31740/42 31740/44 31740/35 31740/36 31740/46 31740/47 31740/48 31740/45 31740/38 31740/39 31740/40 31740/41 31740/37
114-5952EA 103 EUR
114-5952 114-5951 114-5953 114-5944 114-5945 114-5955 114-5956 114-5957 114-5954 114-5947 114-5948 114-5949 114-5950 114-5946
Sapatos de segurança ESD, de enfiar, Uni6, 31740
Sapatos e botas
Sapatos de segurança ESD com parte superior em microfibra e com sola antiderrapante em TPU que é resistente a gorduras animais, óleos e combustíveis.
  • Revestimento especial que absorve a transpiração com fibra de prata
  • Palmilha de substituição acc Wave, podem ser utilizadas palmilhas ortopédicas
  • Tratamento Sanitized® reduz o odor e o crescimento bacteriano
  • Sola de PU com absorção de choques
  • Biqueira protetora feita de aço (200 J)
  • Lavável a 30 ºC
Adequado para áreas de grande exigência higiénica.
Cor: Branco
Certificações: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRA