Print…
Luvas, nitrilo, Microflex® 93-853
Fornecedor: Ansell
93-853/6.5-7 93-853/9.5-10 93-853/7.5-8 93-853/5.5-6 93-853/8.5-9 93-853/10.5-11 93-853/11.5-12
112-4276EA 23.9 EUR
112-4276 112-4279 112-4277 112-4275 112-4278 112-5159 112-5160
Luvas, nitrilo, Microflex® 93-853
Luvas
Estas luvas descartáveis têm uma formulação em nitrílo complexa e exclusiva que fornece melhor sensibilidade tátil, durabilidade confiável e até o triplo da resistência aos furos de luvas descartáveis em látex ou vinil.
  • O punho alongado fornece proteção adicional para o pulso e braço
  • A fórmula da luva inclui propriedades antiaderentes para criar uma resistência a fita ou outros adesivos e para ajudar os trabalhadores com maior eficiência e velocidade
  • Não contém látex de borracha natural ou pó para ajudar a proteger os utilizadores de alergias cutanêas, irritação da pele e secura
  • Os dedos texturizados asseguram uma aderência forte e eficiente e uma excelente proteção dos trabalhadores
  • Aprovadas para o uso em tratamentos de quimioterapia
Ideal for use in analytical testing, biotechnologies, laboratory applications and pharmaceutical manufacturing.
Certificações: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65.