Print…
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
1.37060.1000 1.37060.9950
1.37060.1000EA 75.2 EUR
1.37060.1000 1.37060.9950
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627