Print…
Cloreto de sódio solução 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.37076.1000 1.37076.9010
1.37076.1000EA 86.1 EUR
1.37076.1000 1.37076.9010
Cloreto de sódio solução 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801
Densidade: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
Merck Index: 14,08599