Print…
Garrafões com rebordos sanitários, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2630-0020 2630-0050 2630-0010
216-1756EA 546 EUR
216-1756 216-1757 216-0304
Garrafões com rebordos sanitários, Nalgene®
Frascos Garrafões
De PP, translúcidos.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • A limpeza torna-se fácil e rápida devido à inexistência de rosca
Com rebordos Tri-Cover soldados, para trasfega asséptica de líquidos e/ou colheita de amostras.
Informações de encomenda: as pinças de união (734-2466) e os vedantes (734-2469) são ambos essenciais e têm de ser pedidos à parte.