Print…
Sample containers with screw cap
Fornecedor: DELTALAB
409802 409852
216-4045EA 363 EUR
216-4045 DELT409852
Sample containers with screw cap
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904