Água com 0,1% (v/v) Ácido acético, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
Embalado em atmosfera de azoto
84873.290EA
93.8
EUR
84873.290
84873.320
Água com 0,1% (v/v) Ácido acético, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Água com 0,1% (v/v) Ácido acético
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
EINECS:
0 |
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |