Ácido acético ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Embalado em atmosfera de azoto
84874.260EA
111
EUR
84874.260
84874.180
84874.290
Ácido acético ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Ácido acético
Fórmula:
H₃CCOOH Peso Molecular: 60,05 g/mol Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 17 °C Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 38,5 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036152 Número CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II ALCANCE: 01-2119475328-30 |
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8% |
Evaporation residue | Max. 0.0001% |
Water | Max. 0.1% |
Calcium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Magnesium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Sodium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (255 nm) | Min 10% |
Transmittance (260 nm) | Min 50% |
Transmittance (270 nm) | Min 80% |
Transmittance (280 nm) | Min 95% |
Transmittance (300 nm) | Min 99% |
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) | Passes Test |