Print…
Tiras de microtubos de PCR, 0,1 ml
Fornecedor: EPPENDORF
0030124.804 0030124.812 0030124.820
732-1615EA 151 EUR
732-1615 732-1616 732-1617
Tiras de microtubos de PCR, 0,1 ml
Tubos Tubos para PCR
Oito tubos de reação em formato de tira, ideais para pequenos volumes de amostra.
  • Facilmente adaptaveis à automatização
  • Vedação usando tiras de tampas planas ou côncavas
  • Certificados como isentos de DNA humano, Dnase, Rnase e inibidores de PCR