Print…
Luvas tricotadas, HyFlex® 11-800
Fornecedor: Ansell
11-800/7 11-800/8 11-800/9 11-800/10 11-800/6 11-800/11
112-0207EA 72.1 EUR
112-0207 112-0208 112-0209 112-0205 112-0206 112-4253
Luvas tricotadas, HyFlex® 11-800
Luvas
Esta luva tricotada em nylon apresenta um revestimento em espuma de nitrilo na palma da mão.
  • Equilíbrio perfeito entre conforto, destreza e proteção
  • Tecnologia de tricotagem avançada permite maior elasticidade e flexibilidade em áreas sujeitas a grande tensão: a mão trabalha mais livremente, melhorando o conforto e reduzindo o cansaço das mãos
  • Anti-estáticas de acordo com a EN 1149
  • Certificação Oeko-Tex®
É ideal para montagem de precisão e manuseio geral em armazéns.
Certificações: EN 388:2016 (3131A), EN 1149; Cat. II