Print…
Bloco de aquecimento digital, compacto
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88871003 88871004
460-0284EA 388 EUR
460-0284 460-0283
Bloco de aquecimento digital, compacto
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento digitais
Bloco de aquecimento digital versátil proporciona boa uniformidade de temperatura e estabilidade, garantindo resultados reprodutíveis. O equipamento é compacto, leve, tem controlo de temperatura digital e display, o que maximiza o espaço na bancada. É ideal para preparação de amostras, preservação de enzimas, amplificação de DNA e reações enzima-substracto.
  • Sonda de temperatura integrada ajuda a obter um controlo e precisão fantásticos da temperatura
  • Concebido para um controlo de temperatura preciso
  • Taxa de aquecimento rápido
  • Combinação de blocos de diferentes tamanhos permite a máxima versatilidade na utilização de tubos de diferentes dimensões durante o procedimento experimental
  • Fonte de alimentação de baixa tensão 12V
Fornecimento: fornecido com ferramenta de extração de bloco e uma tampa de plástico. Blocos não incluídos (devem ser pedidos em separado).
Atenção: Nota: o valor de estabilidade da temperatura indicado acima é a 37ºC
* RT = Temperatura ambiente
** S - 1 bloco, 2×½ blocos, 4×¼ blocos ou 1×½ bloco mais 2×¼ blocos
*** D - 2 blocos,  4×½ blocos, 8×¼ blocos ou combinação