Print…
Agitador orbital, resistente a CO2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88881104 88881102
444-0921EA 2387 EUR
444-0921 444-0947
Agitador orbital, resistente a CO2
Agitadores Agitadores orbitais
Este agitador orbital resistente a CO₂ permite um funcionamento contínuo fiável, é especialmente adequado para manter as células vivas e em crescimento no seu ambiente de trabalho. O agitador compacto pode ser utilizado dentro e fora de uma incubadora de CO₂, proporcionando a máxima flexibilidade. A caixa de controlo externo dispõe de um display LED que indica a velocidade e o tempo e tem também indicadores para rpm, tempo e avisos visuais. As aplicações incluem: cultura de células de mamíferos, suspensões bacterianas, coloração e descoloração, procedimentos de lavagem, hibridação, estudos de solubilidade, procedimentos de extração e testes de diagnóstico.
  • A agitação orbital, por meio de energia magnética, elimina a necessidade de substituir as correias
  • Os componentes mecânicos têm um tratamento especial para utilização em condições de até 20% de CO2 e 95% de humidade
  • A prática caixa de controlo externo com display LED permite a realização fácil de ajustes sem abrir a porta da câmara
  • A dissipação mínima do calor garante que as condições dentro da câmara de CO2 não são afetadas
  • A construção em aço inoxidável protege contra condições de gás CO2 corrosivas
Informações de encomenda: fornecido com caixa de controlo externo, mas sem acessórios. Está disponível uma vasta gama de acessórios opcionais para a maioria das aplicações. Para mais informações, contacte o seu representante local de vendas da Avantor.