Print…
VWR® Traceable® logger trac, Loggers de temperatura
Fornecedor: VWR Collection
620-2322EA 233 EUR
620-2322 620-2324
VWR® Traceable® logger trac, Loggers de temperatura
Registadores de dados
Logger de temperatura pode exibir, registar e gerar relatórios de dados durante o armazenamento, manuseamento e transporte de produtos.
  • Dispositivo reutilizável ou reprogramável com LCD ativo para a duração cumulativa da excursão de temperatura dos valores mínimo / máximo selecionados pelo usuário para serem visualizados imediatamente e baixados, se necessário
  • O LCD mostra a contagem do alarme em execução com base na faixa de temperatura aceitável e no intervalo de registro: A contagem do alarme é incrementada quando a leitura sai dos parâmetros aceitáveis durante o intervalo de registro
  • Uma vez que uma condição de alarme tenha ocorrido, uma notificação de 'ALARME' aparecerá no display: Se muitos eventos de alarme ocorrerem dentro dos parâmetros predefinidos 'QUARENTENA' aparecerá uma vez que a contagem de alarme atingiu o número máximo aceitável (de 1 a 99)
  • Perfeito para monitorar o material durante o transporte
  • Integra-se com software maxithermal para análise completa de dados
Intervalos de gravação selecionáveis pelo usuário, para flexibilidade total, o intervalo de gravação definido pelo usuário pode ser definido com base no número de dias desejados para registrar (de 4 horas a 365 dias) ou no intervalo de tempo desejado (de 2 segundos a 24 horas) . A memória flash interna armazena 7680 leituras. Para garantir que nenhum dado seja perdido, quando a memória estiver cheia, o termômetro irá parar de registrar os dados (os dados não serão substituídos). Durante a gravação, as seguintes informações são exibidas: temperatura atual, mínima e máxima atingida e tempo de execução cumulativo. Após a ocorrência de uma condição de alarme, as seguintes informações adicionais são exibidas: Contagem de alarme, notificação de 'ALARME', tempo de alarme cumulativo. Se uma condição de quarentena ocorreu, as seguintes informações adicionais são exibidas: Notificação 'QUARENTENA' (substituindo a notificação 'ALARME'), ícone de alarme.
Individuais Logger-Trac ™ termómetros são pré-programados com valores de alarme de 2 (baixo) e 8 ° C (elevado) e um intervalo de gravação para permitir a 30 dias de gravação (leituras está conectado a cada 5 minutos, 33 segundos). Solução perfeita para monitorar materiais em trânsito, bem como reagentes, amostras clínicas, vacinas, produtos farmacêuticos e alimentos em qualquer local.
A tecnologia de display LCD ativo permite que a duração (tempo cumulativo) para a excursão de temperatura seja visualizada no display imediatamente, sem a necessidade de baixar dados. O usuário pode selecionar os parâmetros de temperatura aceitáveis (valores de temperatura alta e baixa) em incrementos de 1 °. O temporizador de duração cumulativa do alarme é iniciado cada vez que a leitura está fora dos parâmetros de temperatura aceitáveis para fornecer um tempo total de excursão desde o início da gravação.
Certificações: Calibração multiponto em um certificado Traceable® numerado individualmente que garante a precisão de nosso laboratório de calibração ISO / IEC 17025: 2017 (1750.01) credenciado pela A2LA. Indica a rastreabilidade das medições para as unidades SI através do NIST ou outros institutos de medição nacionais reconhecidos (NMI) que são signatários do acordo de reconhecimento mútuo CIPM.
Fornecimento: kit de iniciação inclui logger, suporte/cabo, software MaxiThermal, bateria e certificado de calibração Traceable®.