Print…
VWR®, Colheres de amostragem
Fornecedor: VWR Collection
231-0493EA 48.4 EUR
231-0493 231-0494
VWR®, Colheres de amostragem
Colheres
PS, branco. Colheres descartáveis produzidas num ambiente de sala limpa e esterilizadas com radiação gama. Ideais para amostragem e pós, grânulos e pastas.
  • Disponíveis em dois tamanhos diferentes: 2,5 ml (semelhante a uma colher de chá) e 10 ml (semelhante a uma colher de sopa)
  • Produção, montagem e embalamento de acordo com os requisitos de sala limpa Classe 7 (10 000)
  • De acordo com as orientações da UE sobre alimentos e da FDA
  • Embalado individualmente, esterilizado por radiação gama