Print…
Diagnostic vials, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
342035-0005 342035-0010 342035-0020
215-1166EA 977 EUR
215-1166 215-1167 NALG342035-0020
Diagnostic vials, Nalgene®
Vials
Estes frascos PETG claras com tampas de HDPE brancos são ideais para a recolha, o armazenamento e transferência de reagentes ou soluções tampão.
  • Não pirogênico e não citotóxico
  • Inclui fechamento de HDPE branco forrado para um selo estanque
Certificações: Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Serum Vials meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Embalagem: Embalado em bandejas retráteis com fechos anexados. Esses frascos são embalados a granel, 100 frascos por bandeja, 500 frascos por caixa.