Print…
Soluções tampão de pH VWR® AVS TITRINORM em saquetas, 20 °C
Fornecedor: VWR Chemicals
85042.001EA 82.9 EUR
85042.001 85041.001 85043.001 85044.001 85045.001 85046.001 85041.002 85042.002 85043.002 85044.002 85045.002 85046.002
Soluções tampão de pH VWR® AVS TITRINORM em saquetas, 20 °C
Tampões Tampões de pH
Para calibração de medidores de pH.
  • Saquetas de 30 ml codificadas por cor: saqueta de um único uso, sem risco de contaminação
  • Ideal para análises no local
  • Rastreabilidade de acordo com o NIST
Embalagem: Two versions available: 30× 30 ml in a standard box and 30× 20 ml in a user-friendly dispenser box