Print…
VWR® shiroGEL vertical 20, Saco duplo, estéril, com fecho de torcer para aplicações em salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
129-9889EA 600 EUR
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR® shiroGEL vertical 20, Saco duplo, estéril, com fecho de torcer para aplicações em salas limpas
Sacos Sacos de Amostras
Sacos de PE, transparente. Os sacos de amostras esterilizados são um recipiente seguro e livre de contaminantes que garante resultados de análise confiáveis. Constituem um método económico e eficiente de recolher, acondicionar e transportar amostras. O utilizador pode levar estes sacos de amostragem esterilizados para a sala limpa, sem qualquer preocupação com contaminações. Os sacos são duplos para que se possa remover o saco exterior antes de entrar na sala limpa, o que minimiza o número de sacos expostos no momento.
  • Estéreis, por dentro e por fora por irradiação gama
  • Certificado de esterilidade em cada caixa que elimina a necessidade de solicitar documentação
  • Rastreabilidade do número de lote para cada produto
  • Abertura máxima do saco para facilitar a inserção das amostras
  • Abas de puxar para abrir o saco sem risco de contaminar o seu interior
  • Os sacos acomodam sólidos, semi-sólidos e líquidos
  • Livre de RNase, DNase, pirogénio e BPA
Regulations: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
Certificações: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO 14644.