Print…
Pastilhas Kjeldahl
Fornecedor: Merck
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
1.10958.0250EA 243 EUR
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
Pastilhas Kjeldahl
Sistemas para digestão Kjeldahl (Reagentes e Tablets)
Além das tradicionais pastilhas Kjeldahl de 5 g, adicionadas como catalisadores à mistura de digestão, a Merck Millipore propõe agora a pastilha de 3,5 g. Esta nova proposta proporciona a flexibilidade necessária para encontrar a melhor relação catalisador/ácido sulfúrico.
  • As pastilhas de 3,5 g são adequadas para microdigestão
  • Embalagem de PE, fácil de usar