Print…
Cloreto de sódio 26% em solução aquosa, VOLUSOL®
Fornecedor: VWR Chemicals
6241.9011EA 179 EUR
6241.9011 VWRS6241.9025
Cloreto de sódio 26% em solução aquosa, VOLUSOL®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58,44 g/mol
Densidade: 1,195 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3