Print…
Colheres de amostragem, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Fornecedor: BURKLE
5379-0011 5379-1011 5379-1012 5379-0012
231-0532EA 53.9 EUR
231-0532 231-0539 231-0540 231-0533
Colheres de amostragem, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Colheres
PE Bio, brancas. Colheres descartáveis produzidas em bio-plástico 'Green PE' que é feito totalmente a partir de recursos renováveis.
  • O 'Green PE' é 100% reciclável, feito sem recurso a combustíveis fósseis
  • Disponíveis não estéreis (LabPlast® Bio) ou esterilizadas por radiação gama (SteriPlast® Bio)
  • Disponíveis em dois tamanhos: 2,5 ml (semelhante a uma colher de chá) e 10 ml (semelhante a uma colher de sopa)
  • Produzidas em ambiente de sala limpa
  • Embaladas individualmente
Ideais para amostras de pós, grânulos e pastas.