Print…
Conchas de amostragem, SteriPlast®
Fornecedor: BURKLE
5378-1007 5378-1001 5378-1002 5378-1003 5378-1004 5378-1005 5378-1006 5378-1008 5378-1013 5378-1014 5378-1015 5378-1016 5378-1019 5378-1020
231-0521EA 24.2 EUR
231-0521 231-0515 231-0516 231-0517 231-0518 231-0519 231-0520 231-0522 BURK5378-1013 BURK5378-1014 BURK5378-1015 BURK5378-1016 BURK5378-1019 331-0364
Conchas de amostragem, SteriPlast®
Conchas
PS, brancas. As conchas são ideais para amostras de pós, grânulos e pastas. Também disponíveis com uma tampa transparente para fechar imediatamente depois do processo de amostragem e assegurar que a amostra está limpa e livre de contaminações.
  • Embalagem individual, esterilzadas com radiação gama
  • Produção, montagem e embalamento em conformidade com a utilização em salas limpas ISO classe 7
  • Em conformidade com as diretivas da FDA e da EU
A pega especial e as pontas ligeiramente inclinadas mantêm a concha na horizontal e pode ser pousada sem derrame do conteúdo.