Print…
Conchas de amostragem, LaboPlast®
Fornecedor: BURKLE
5378-0001 5378-0002 5378-0003 5378-0004 5378-0005 5378-0006 5378-0007 5378-0008 5378-0013 5378-0014 5378-0015 5378-0016 5378-0019 5378-0020
231-0503EA 20 EUR
231-0503 231-0504 231-0505 231-0506 231-0507 231-0508 231-0509 231-0510 BURK5378-0013 BURK5378-0014 BURK5378-0015 BURK5378-0016 BURK5378-0019 331-0365
Conchas de amostragem, LaboPlast®
Conchas
PS, brancas. As conchas são ideais para amostras de pós, grânulos e pastas. Também disponíveis com uma tampa transparente para fechar imediatamente depois do processo de amostragem e assegurar que a amostra está limpa e livre de contaminações.
  • Embalagem individual
  • Produção, montagem e embalamento em conformidade com a utilização em salas limpas ISO classe 7
  • Em conformidade com as diretivas da FDA e da EU
A pega especial e as pontas ligeiramente inclinadas mantêm a concha na horizontal e pode ser pousada sem derrame do conteúdo.