Print…
Tituladores automáticos, TitraLab® AT1000
Fornecedor: Hach
AT1102.82 AT1102.98 AT1112.82 AT1112.98 AT1122.82 AT1122.98 AT1222.82 AT1222.98
661-0204EA 1972 EUR
661-0204 661-0199 661-0205 661-0200 661-0206 661-0201 661-0207 661-0202
Tituladores automáticos, TitraLab® AT1000
Tituladores
Tituladores automáticos fornecem resultados fiáveis sem análises complicadas. São utilizados kits de aplicações específicas para acelerar e facilitar a configuração e a execução de testes. Ideais para água potável, águas residuais, alimentos e bebidas e indústria petroquímica.
  • Tipos de titulação: potenciométrica (corrente imposta e zero), amperométrica e colorimétrica
  • Elimina a interpretação do operador e os processos manuais para fornecer resultados rápidos, precisos e reprodutíveis
  • Métodos de titulação pré-programados que detectam os extremos e eliminam