Print…
Semimáscaras respiratórias com filtração de partículas, descartável, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Fornecedor: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 3.2 EUR
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Semimáscaras respiratórias com filtração de partículas, descartável, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Máscaras respiratórias Máscaras Descartáveis Máscaras respiratórias para partículas
Estas máscaras respiratórias possuem uma banda de cabeça ideal para um ajuste confortável e seguro, com extremidades em material suave para maior conforto e aceitação por parte do utilizador. As máscaras cumprem os requisitos do teste de poeiras de dolomite. O design garante um ajuste compatível com os óculos uvex.
  • Design oronasal inovador da ponte do nariz e vedante suave que se adapta a qualquer forma de rosto
  • Válvula expiratória para troca fácil de fluxo de ar, o que reduz a acumulação de calor e humidade no interior da máscara
  • O clipe nasal regulável assegura um excelente ajuste individual
  • O vedante de rosto superior proporciona um posicionamento seguro e conforto
  • Filtro de carbono ativado, adequado para aplicações de soldadura
  • O rebordo vedante de espuma suave reduz o risco de fugas e proporciona um ajuste adequado (modelos FFP3)
Cor: branco