Print…
VWR®, Conjunto de vestuário para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
113-7875EA 397 EUR
113-7875 113-7876 113-7877 113-7878 113-7879 113-7880
VWR®, Conjunto de vestuário para salas limpas
Roupas Descartáveis
O conjunto de vestuário descartável para salas limpas inclui o fato-macaco, touca, proteção para sapatos e proteção para mangas, tudo feito com o tecido SMS respirável.
  • Fato-macaco com colarinho, mangas raglan, fecho de duas vias e laço para polegar (sem látex)
  • Fato-macaco com costuras seladas e pulsos, tornozelos e costas elásticos para um ajuste mais apertado e fácil colocação
  • Proteção para sapatos com sola anti-derrapante PU
  • Baixa dispersão de partículas
  • O conjunto é esterilizado por irradiação gama para SAL 10-6
These sterile garments are ideal for use in cleanroom production and research. Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Colour: White
Peso: 60 g
Comprimento das mangas protetoras: 43 cm
Comprimento das proteções para sapatos: 42 - 44 cm (dependendo do tamanho)
Nível I acc. IEST-RP-CC003.3
Certificações: Type 5/6; Cat. III
Embalagem: individual em sacos duplos fáceis de rasgar. 20 conjuntos completos por embalagem.