Print…
Meio de montagem EverBrite™ e selante CoverGrip™
Fornecedor: Biotium
23001 23002 23005-1 23005 23003 23004
23001.EA 161 EUR
23001. 23002. 23005-1 23005. 23003. 23004.
Meio de montagem EverBrite™ e selante CoverGrip™
Corantes Microscopy and staining reagents
Os meios de montagem EverBrite™ são anti-desvanecimento para preservar a fluorescência durante a microscopia. Impedem o foto-branqueamento rápido de corantes à base de fluoresceína, rodamina e cianina e são formulados de forma ótima para utilização com conjugados de corantes Biotum's CF™. Ao contrário da Vectashield®, o meio de montagem EverBrite™ é compatível com corantes Cy®2, Cy®3 e Cy®5. O meio de montagem EverBrite™ é um meio de fixação húmido, enquanto que o meio de montagem EverBrite™ hardset repousa durante a noite para formar uma cobertura dura, eliminando a necessidade de o selar com verniz ou outros selantes. Ambas as formulas estão disponíveis com DAPI para contracoloração nuclear sem um passo de coloração adicional.
CoverGrip™ é um selante orgânico formulado especificamente para selar as arestas das lamelas. Ao contrário do verniz, o CoverGrip™ não contém álcool que pode difundir-se no meio de montagem aquoso e afetar a fluorescência da amostra. CoverGrip™ é feito com limoneno, um hidrocarboneto natural com cheiro agradável, é amigo do ambiente e menos tóxico que outros solventes orgânicos. CoverGrip™ é fornecido num frasco de 15 ml com um pincel para facilidade de aplicação ou em frascos de 100 ml para reabastecimento.