Print…
1-Propanol 99,0 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Álcool propílico
9086-01EA 74.48 EUR
9086-01 9086-33
1-Propanol 99,0 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 97
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤0.0100 %