Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M em solução aquosa para HPLC, para cromatografia de par iônico, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
V365-07EA 512.42 EUR
V365-07
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M em solução aquosa para HPLC, para cromatografia de par iônico, J.T.Baker®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259,48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Molarity 0.37 - 0.43
Appearance Passes Test
Absorbance at 420 nm (neat) ≤0.150
Bromide (Br) ≤0.05 %