Print…
L(+)-Ácido tartárico ≥99.0% (por acidimetria), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
0386-01EA 168.7 EUR
0386-01 0386-05 0386-07
L(+)-Ácido tartárico ≥99.0% (por acidimetria), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
L(+)-Ácido tartárico
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Fórmula: C₄H₆O₆
Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Densidade: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064207
Número CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
ALCANCE: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (HOCO(CHOH)₂COOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.020 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C₂O₄) Passes Test
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as S) ≤0.002 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs