Print…
VWR®, Tubos de centrífuga, isentos de metal, com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
525-0629EA 74.5 EUR
525-0629 525-0630 525-0631 525-0632
VWR®, Tubos de centrífuga, isentos de metal, com tampa roscada
Tubos Tubos de centrífuga
PP, high grade gamma resistance, conical, with HDPE flat cap.
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 0,5 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
  • With a large unerasable frosted white printed writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Engraved graduation at the conical bottom of each tube
  • Autoclavable at +121 °C and freezable to −80 °C
  • Leakproof
  • Sustainable design based on virgin resins
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Ideais para uso ambiental, como por exemplo, análise de água e outras aplicações em que os tubos demonstram ser potenciais contaminantes das amostras. São isentos de RNase e DNase e não pirogénicos.
Certificações: TSE/BSE-free Certification.
Fornecimento: Informações de entrega: os tubos são embalados em racks ou em sacos. Os racks são totalmente recicláveis.Os sacos são duráveis e re-seláveis (fecho de correr) e as embalagens internas são rotuladas individualmente para rastreabilidade dos lotes. Todos os tubos são embalados com tampas acopladas e esterilizados com irradiação gama.