Print…
Hidróxido de sódio 5 N em solução aquosa, BAKER ANALYZED® solução volumétrica, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
5671-02EA 92.22 EUR
5671-02 5671-03
Hidróxido de sódio 5 N em solução aquosa, BAKER ANALYZED® solução volumétrica, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications.
J.T.Baker® volumetric and analytical solutions. These solutions are suitable for use in ACS, USP and NF compendial methods and general laboratory applications.
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Densidade: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 4.95 - 5.05
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.