Print…
Hidróxido de sódio 1 N aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent Volumetric, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Filter 0,2 um
5635-02EA 62.68 EUR
5635-02 5635-03
Hidróxido de sódio 1 N aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent Volumetric, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Standardisation at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.995 - 1.005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality (eq/L) 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Filtered through a 0.2 micron filter.