Print…
Tiossulfato de sódio, anidro ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
3953-01EA 78.7 EUR
3953-01 3953-09
Tiossulfato de sódio, anidro ≥98.0%, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm