Print…
Periodato de sódio 99.8-100.3% (por iodometria), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Management of Change (MOC) category = HR
3756-01EA 1235.87 EUR
3756-01 3756-04
Periodato de sódio 99.8-100.3% (por iodometria), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Periodato de sódio
  • Lot analysis on label
Fórmula: NaIO₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 175 °C
Densidade: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.3%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.02%
Assay (NaIO₄) (by iodometry) 99.8 - 100.3 %
Other Halogens (as Cl) ≤0.02 %
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs