Print…
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 0.1 mol (0.1N), DILUT-IT® concentrado de meio de dissolução, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
D011-00EA 32.1 EUR
D011-00 D011-02 D011-04
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 0.1 mol (0.1N), DILUT-IT® concentrado de meio de dissolução, J.T.Baker®
Ácido clorídrico
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/EP/BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities
Fórmula: HCl
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.098 - 0.102
STORE AT ROOM TEMPERATURE
Appearance Passes Test
Density (g/mL) at 25°C, For Information Only
Normality at 26x dilution 0.098 - 0.102
DILUT-IT dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/EP/BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities