Print…
VWR®, Balde para gelo, quadrado, com tampa
Fornecedor: VWR Collection
216-1510EA 59.7 EUR
216-1510 216-1513 216-1514 216-1515 216-1516 216-1517 216-1518 216-1519
VWR®, Balde para gelo, quadrado, com tampa
Recipientes para gelo
Espuma de poliuretano.
  • Resistente a temperaturas desde –76ºC a +70 °C
  • Extremamente robusto, estanque, empilhável, leve
  • Disponível em dois tamanhos e quatro cores
  • Opção de empilhamento para economizar espaço
  • Com bico para fácil drenagem do líquido
  • Com tampa para reduzir o nível de evaporação de gelo seco e da água gelada com sal
Ideal for storing samples, these buckets maintain hot or cold temperatures of bottles, test tubes, solutions, and cultures. Suitable for use with dry ice, water ice, salt solution. For freezer storage only.