Print…
Cloreto de sódio 0,9% water Normal saline solution
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
786-560 786-561
786-560EA 110 EUR
786-560 786-561
Cloreto de sódio 0,9% water Normal saline solution
Cloreto de Sódio
G-Biosciences offers 0.9% NaCl in two convenient sizes to meet your particular laboratory needs. These sterile saline solutions are suitable for numerous applications.
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599