Print…
Tricina (substância tampão)
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
RC-104 RC-103
RC-104EA 785 EUR
RC-104 RC-103
Tricina (substância tampão)
Tricine
This tricine is a buffer component used for the separation of low molecular weight peptides.
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: 187
Densidade: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724