Print…
Polietileno glicol 8,000
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
RC-078 RC-077
RC-078EA 255 EUR
RC-078 RC-077
Polietileno glicol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 8000 g/mol
Ponto de ebulição: 250
Densidade: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729